Learn More
Etóxido de potasio (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Ethoxide |
| CAS | 917-58-8 |
| Fórmula molecular | C2H5OK |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].CC[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;etanolato |
| Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.9977 |