Learn More
Disulfito de potasio, puriss. p. a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15653360 6 x 1 kg paquete de 6
15633360 500 g 500 g
15613360 1 kg 1 Kg
15623360 2.5 kg 2.50 Kg
15643360 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15653360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312686X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss. p.a., polvo, ≥ 96 % (yodométrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16731-55-8
Fórmula molecular K2O5S2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00167605
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Disulfite
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal K2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.32
Porcentaje de pureza ≥96% (iodometric)
Grado Puriss. P.a.