Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Disulfite |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | K2S2O5 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.32g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥96% (iodometric) |
| Grado | Puriss. P.a. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium disulfite
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium disulphite