Learn More
Potassium Disulfite, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15621160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621160 1 kg 1 Kg
15641160 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15621160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 126191KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16731-55-8
Fórmula molecular K2O5S2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00167605
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Disulfite
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF, FCC
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.32g/mol
Porcentaje de pureza 95 to 101% (iodometric)
Grado puriss.