Learn More
Potassium disulfite, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15618010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15618010 500 g Poly Bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15618010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P2522500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium disulfite
CAS 16731-55-8
Cantidad 500 g
Fórmula molecular K2O5S2
Fórmula lineal K2S2O5
Número MDL MFCD00167605
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
Peso molecular (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.32g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Poly Bottle
Densidad 2.3g/cm3