Learn More
Disulfato de potasio, TRC
Código de producto. 30134575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134575 100 g 100 g
30005604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP695075100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-62-7
Fórmula molecular K2O7S2
Peso molecular (g/mol) 254.32
Sinónimo Potassium Pyrosulfate (K2S2O7), Pyrosulfuric Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfate, Dipotassium Pyrosulfate, Potassium Disulfate, Potassium Disulfate (K2S2O7), Potassium Pyrosulfate, Potassium Sulfate (K2S2O7)
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonato
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Disulfate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.836