Learn More
Difosfato de potasio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454195 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10454195 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10378860 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10411101 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10454195 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269230025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7320-34-5
Fórmula molecular K4O7P2
Peso molecular (g/mol) 330.33
Número MDL MFCD00011393
Clave InChI RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
Nombre IUPAC tetrapotasio;fosfato de fosfonato
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium diphosphate
Punto de fusión 1090°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal K4O7P2
Índice Merck 15, 7783
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.34
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico