Learn More
Diisopropilxantato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Diisopropylxanthate |
| CAS | 3419-34-9 |
| Fórmula molecular | C6H14KO2PS2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | O,O-Diisopropyl Potassium Phosphorodithioate, Potassium O,O-Diisopropyl Dithiophosphate, Potassium O,O-Diisopropyl Phosphorodithioate, Potassium O,O'-Diisopropyl Dithiophosphate, Potassium Bis(O-isopropyl) Dithiophosphate, Potassium Diisopropyl Dithiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15O2PS2.K/c1-5(2)7-9(10,11)8-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC(C)OP(=S)([S-])OC(C)C |
| Nombre IUPAC | potasio;di(propan-2-iloxi)-sulfanilideno-sulfido-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 252.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.981 |