Learn More
Fosfato de dihidrógeno de potasio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10542391 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10542391 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10542391 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1737.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de ebullición ∼100°C (1013 hPa)
Punto de fusión 253°C
CAS 7778-77-0
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Sinónimo Potassium dihydrogen orthophosphate , Potassium phosphate monobasic , Monobasic Potassium Phosphate
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08
Pérdida por secado max. 0.1% (at 105°C)
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 2.3 g/cm³ (20°C)