Learn More
Fosfato de dihidrógeno potásico, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410113 2500 g 2500 g
11400113 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12142.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.65€ / 2500 g
    Ahorro 19.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Pierde H2O a 400 °C, formando metafosfato
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de dihidrógeno de potasio se utiliza como aditivo alimentario, fertilizante (NPK), aditivo de pintura, aditivo de revestimiento, adhesivo, agente tamponador y en moduladores ópticos. Se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación y análisis como tampón en preparaciones móviles/de muestras para análisis mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) y también en síntesis orgánica. Debido a sus propiedades ópticas no lineales, el MKP o fosfato monopotásico se utiliza en moduladores ópticos y para la segunda generación armónica (SHG).
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Pierde H{2}O a 400 °, formando metafosfato higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Dihydrogen Phosphate
Punto de fusión 253°C
Cantidad 2500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Densidad 2.338
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.