Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10588250 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10588250 1 kg 1 KG
10429570 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10588250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4806/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    262.00€ / 1 Kg
    Ahorro 53.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7778-77-0 | Fórmula molecular: H2KO4P | Peso molecular: 136,08 g/mol
Ortofosfato dihidrógeno de potasio, para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,09g/mol