Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10469180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10469180 500 g 500 GR
10479180 1 kg 1 KG
10756491 3 kg 3 KG
11403753 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10469180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4760/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ortofosfato de dihidrógeno de potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo