Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10284010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284010 250 g 250 GR
10783611 500 g 500 GR
10409380 3 kg 3 KG
10793611 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10284010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4800/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    35.60€ / 250 g
    Ahorro 8.50€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:7778-77--0, blanco, punto de fusión:253 °C, fórmula molecular:H2KO4P, Peso molecular:136,084, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo