Learn More
Dicromato de potasio TS, 7,5% (p/v), Ricca Chemical
Código de producto. 31940502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de polietileno natural
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31940502 100 mL Frasco de polietileno natural 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31940502 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R6041000100A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Color Naranja
Nombre de nota Solución de prueba
% mín. CAS 91.0, 6.84
% máx. CAS 95.0, 7.12
Envase Frasco de polietileno natural
Disolvente o matriz Solución acuosa
pH ∼3.5 a 4
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Concentration or Composition Notes 7.5% (w/v)
Porcentaje de pureza 7.5%
Grado Laboratorio