Learn More
Dicromato de potasio, TRC
Código de producto. 30423383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423383 50 g -
30416718 1 g -
30418396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69511050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2 O7 . 2 K
Peso molecular (g/mol) 294.18
Sinónimo Chromic acid (H2Cr2O7), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (8CI), C 501, Chromium potassium oxide (K2Cr2O7), Dichromic acid dipotassium salt, Dipotassium bichromate, Dipotassium bichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromate, Dipotassium dichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromium heptaoxide, Potassium bichromate, Potassium dichromate, Potassium dichromate (K2(Cr2O7)), Potassium dichromate(VI), SRM 935a
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.7728