Learn More
Thermo Scientific™ Patrón de solución de dicromato potásico, juego de 2
Código de producto. 11853774 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Juego de 2
Juego de 6
Tamaño de la unidad:
2 SET
6 PCS
11853774 Juego de 2 2 SET
10320171 Juego de 6 6 PCS
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11853774
Marca: Thermo Scientific™ 9423UV95100E
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Los patrones de solución de dicromato potásico Thermo Scientific™ son trazables al NIST para cualificar el rendimiento del instrumento.
Los patrones de solución de dicromato potásico Thermo Scientific™ son trazables al NIST para cualificar el rendimiento del instrumento. Cualifique el rendimiento de su espectrofotómetro con los patrones de solución de dicromato potásico trazables al NIST Thermo Scientific para lograr una precisión fotométrica.
El patrón de solución de dicromato potásico está disponible en un conjunto de dos o seis patrones. Los dos conjuntos de patrones:
  • Se suministran en 0,001 M de ácido perclórico en celdas de cuarzo selladas permanentemente
  • Son compatibles con cualquier portaceldas que albergue celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
  • Son trazables al NIST™ y se suministran con un certificado de calibración
  • Se han calibrado para el uso con instrumentos con un ancho de banda de señalización (SBW) ≤ 1,6 nm, incluidos Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 y Evolution 600
Juego de dos patrones
  • Se ha diseñado para probar la exactitud fotométrica a 430 nm, tal como exige la Farmacopea Europea, sección 2.2.25, revisión de 2005.
  • Incluye un patrón de 600 mg/l y el blanco correspondiente.
Juego de seis patrones
  • Se ha diseñado para comprobar la linealidad del instrumento en la región UV.
  • Se ha calibrado a 235, 257, 313 y 350 nm.
  • Incluye parones con concentraciones de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 mg/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Trazable al NIST
Wavelength Range De 235 nm a 350 nm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con un SBW de ≤ 1,6 nm; Evolution 60; Evolution 300; Evolution 600
Incluye patrones de 0 y 60 mg/L
Cantidad Juego de 2