Learn More
Solución de Dicromato de Potasio, 1/60M, Solstice
Código de producto. 15634830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15634830 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15634830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 351691L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    126.60€ / 1 litros
    Ahorro 16.40€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumétrico, 1/60 M de K2Cr2O7 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate solution
CAS 7778-50-9
Cantidad 1 L
Fórmula molecular Cr2K2O7
Fórmula lineal K2Cr2O7
Número MDL MFCD00011367
Número UN UN3082
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
Peso molecular (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,18g/mol