Learn More
Dicromato de potasio, 0,167M, Chem-Lab
Código de producto. 11933203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11933203 1 L 1 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11933203 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1189.1000
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se utiliza como agente oxidante y como reactivo inorgánico en muchas aplicaciones de laboratorio. El dicromato de potasio, 0,167M, Chem-Lab, es una solución de 49,035 g K2Cr2O7 por litro. Se utiliza en valoraciones, en ensayos clásicos en húmedo y en determinaciones de etanol.
El dicromato de potasio es un reactivo químico inorgánico común, más comúnmente utilizado como agente oxidante y en la determinación de etanol. Es más suave que el permanganato de potasio, y se utiliza a menudo para oxidar alcoholes, convirtiéndolos en aldehídos y ácidos carboxílicos. No es higroscópico y por lo tanto es un reactivo común para su uso en ensayos clásicos en húmedo de química analítica.
Especificaciones
Color Naranja
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Fórmula molecular K2Cr2O7
Composición 49.035g K2Cr2O7 per 1L H2O
Concentración 0.167mol/L = 1N (±0.005, 20°C)
Densidad 1.01g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.19g/mol
Olor Odorless
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium dichromate 0.167 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate