Learn More
Dicromato de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Dichromate |
| CAS | 7778-50-9 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | Cr2K2O7 |
| Sinónimo | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
| Clave InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| Nombre IUPAC | dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.182 |
| Mostrar más |