Learn More
Dicromato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396798 100 g 100 g
11386798 500 g 500 g
11306808 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11396798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013450.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para uso como agente oxidante, en tintes, pintura
As an oxidizing agent, in dyeing, painting, decorating porcelain, lithography, in electric batteries, electroplating Potassium dichromate is most often used as an oxidizing agent in laboratories and industries. It is used as a precursor to prepare potassium chrome alum which finds application in leather finishing and tanning. It is utilized in the preparation of chromic acid for cleaning glassware and etching materials It is an active ingredient in cement and is used for retards setting and improves its density and texture. Furthermore, it is used in photography and in photographic screen printing. It is also used in wet test analysis as an analytical lab reagent and in ethanol determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble 0,005 %, pérdida en secado 0,05 %, Cl 0,001 %, SO4 0,005 %, Ca 0,003 %, Fe 0,001 %, Na 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Punto de fusión 398°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Naranja
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18
Grado ACS
Aspecto Orange crystalline powder
Densidad 2.676 g/cm3