Learn More
Dicromato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium dichromate is most often used as an oxidizing agent in laboratories and industries. It is used as a precursor to prepare potassium chrome alum which finds application in leather finishing and tanning. It is utilized in the preparation of chromic acid for cleaning glassware and etching materials. It is an active ingredient in cement used for retards setting and improves its density and texture. Furthermore, it is used in photography and in photographic screen printing. It is also used in wet test analysis as an analytical lab reagent and in ethanol determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dicromato de potasio se utiliza muy a menudo como agente oxidante en los laboratorios e industrias. Se utiliza como precursor para preparar el alumbre de cromo y potasio que se aplica en el acabado y curtido del cuero. Se utiliza en la preparación de ácido crómico para la limpieza de objetos de vidrio y materiales de grabado. Es un ingrediente activo del cemento que se utiliza para el ajuste de retardos y mejora su densidad y textura. Además, se utiliza en fotografía y en serigrafía fotográfica. También se utiliza en análisis de ensayos húmedos como reactivo analítico de laboratorio y para la determinación del etanol.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases fuertes, materiales orgánicos, ácidos, metales en polvo, anhídridos de ácido e hidracina.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Potassium dichromate |
| Punto de fusión | 398°C |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.676 |
| Fórmula lineal | K2Cr2O7 |
| Número UN | UN3087 |
| Índice Merck | 14,7627 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.18 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium dichromate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate