Learn More
Dicromato de potasio, reactivo ACS, cristales, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
50 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371401 50 g Frasco de plástico 50 GR
10791062 500 g Frasco de plástico 500 GR
10475475 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10371401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.60€
    24.90€ / 50 g
    Ahorro 1.70€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-50-9
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Punto de ebullición 500.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Punto de fusión 398.0°C
Color Naranja
Forma física Crystals
Cantidad 50 g
Pérdida por secado 0.05% max.
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Información de descomposición >500°C
Fórmula molecular Cr2K2O7
Fórmula lineal K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Índice Merck 15, 7748
Información de solubilidad Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 294.182
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium dichromate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.