Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15608040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15608040 25 g Poly bottle 25 g
15628040 500 g Poly bottle 500 g
15618040 2 kg Poly bottle 2 Kg
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15608040
Marca: Honeywell Research Chemicals P527125G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Punto de fusión 398°c
Color Naranja
pH 3.5 (at 20°C)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal K2Cr2O7
Número UN UN3086
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 2.7g/cu.cm at 20°C