Learn More
Dicromato de potasio, 9% (p/v), Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Dichromate |
| Color | Naranja |
| CAS | 7778-50-9, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 90.0, 8.1 |
| % máx. CAS | 94.0, 8.43 |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Fórmula molecular | Cr2K2O7 |
| pH | ∼3.5 a 4 |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |