Learn More
Dicromato de potasio, 4% (p/v), Ricca Chemical
Código de producto. 31940475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940475 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31940475 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R6042800500A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Dichromate
Color Naranja
CAS 7778-50-9, 7732-18-5
% mín. CAS 94.0, 3.77
% máx. CAS 98.0, 3.93
Envase Frasco de polietileno natural
Fórmula molecular Cr2K2O7
pH ∼3.5 a 4
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Concentration or Composition Notes 4% (w/v)
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Peso molecular (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Porcentaje de pureza 4%
Grado Laboratorio