Learn More
Dicromato de potasio, 0,3945 N, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Dichromate |
| Color | Naranja |
| Nombre de nota | 0,3945 Normal |
| CAS | 7778-50-9 |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Cubitainer |
| Fórmula molecular | Cr2K2O7 |
| pH | 3.5 to 4 |
| Cantidad | 10 L |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |