Learn More
Solución estandarizada de dicromato de potasio de 0,25 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405030 500 mL 500 ml
11383687 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11405030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035587.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Color Orange
Nombre de nota Standardized Solution
Fórmula lineal K2Cr2O7
Número UN UN3287
Concentración 0.25N
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18
Olor Odorless
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido