missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicromato de potasio, 0,0417 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 L |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.0417 mol/L |
| Densidad | 1,00g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potasio dicromato 0.0417 mol/l
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?