Learn More
Solución estandarizada de dicromato de potasio de 0,025N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425030 500 mL 500 ml
11393687 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11425030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035589.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Nombre de nota Standardized Solution
Concentración 0.025N
Fórmula lineal K2Cr2O7
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18