Learn More
Deuteróxido de potasio (40 % p/p en D2O), TRC
Código de producto. 30424447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30424447 10 g 10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69506210G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Deuteroxide
CAS 24572-01-8
Fórmula molecular D K O
Cantidad 10 g
Sinónimo Potassium hydroxide (K(OD)) (6CI,7CI,8CI,9CI), Potassium deuteroxide, Potassium hydroxide-d
Fórmula InChI InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
SMILES [2H]O[K]
Nombre IUPAC deuteriooxipotasio
Peso molecular (g/mol) 57.112
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.973
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %