Learn More
D-gluconato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El d-gluconato de potasio se utiliza muy a menudo como compuesto secuestrante de los iones metálicos en sistemas alcalinos. Se utiliza en un proceso recientemente desarrollado denominado ARS para la prevención del encogimiento en tejidos de lana teñida. Se ha demostrado que el gluconato de potasio eleva la producción de lactato y el contenido de ATP, y que induce la tasa de reducción de la hemoglobina (metahemoglobina) en los eritrocitos de rata. Se utiliza en cultivos celulares y en aplicaciones a gran escala, como la limpieza de superficies metálicas.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium D-gluconate |
| Punto de fusión | ∼180°C (decomposition) |
| Cantidad | 1000 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water. (50mg/ml). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.25 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.