Learn More
D-gluconato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406197 50 g 50 g
11416197 250 g 250 g
11496187 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25135.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.245 g/mol
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El d-gluconato de potasio se utiliza muy a menudo como compuesto secuestrante de los iones metálicos en sistemas alcalinos. Se utiliza en un proceso recientemente desarrollado denominado ARS para la prevención del encogimiento en tejidos de lana teñida. Se ha demostrado que el gluconato de potasio eleva la producción de lactato y el contenido de ATP, y que induce la tasa de reducción de la hemoglobina (metahemoglobina) en los eritrocitos de rata. Se utiliza en cultivos celulares y en aplicaciones a gran escala, como la limpieza de superficies metálicas.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299-27-4
Fórmula molecular C6H11KO7
Peso molecular (g/mol) 234.245
Número MDL MFCD00064211
Clave InChI HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Sinónimo potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
Nombre IUPAC potasio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium D-gluconate
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water. (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 99%