Learn More
D-eritronato de potasio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium D-Erythronate |
| CAS | 88759-55-1 |
| Fórmula molecular | C4H7KO5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','potassium salt (1:1)','(2R,3R)-, Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','monopotassium salt','(2R,3R)- (9CI), Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','monopotassium salt','[R-(R*,R*)]-, Potassium D-erythronate, Potassium (2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanoate, (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanoic acid potassium salt, D-Erythronic acid potassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O5.K/c5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-,3-;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;(2R,3R)-2,3,4-trihidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9931 |