Learn More
Ciclopropiltrifluoroborato de potasio, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15437158 1 g 1 g
15447158 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15437158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60673.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.977 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1065010-87-8
Fórmula molecular C3H5BF3K
Peso molecular (g/mol) 147.977
Número MDL MFCD09265031
Clave InChI CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
Nombre IUPAC potasio;ciclopropil(trifluoro)borohidruro
SMILES [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Punto de fusión 348°C to 350°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.98
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Sensibilidad Air Sensitive