Learn More
Ciclopropiltrifluoroborato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966081 1 g Frasco de vidrio 1 g
11976081 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1065010-87-8
Fórmula molecular C3H5BF3K
Peso molecular (g/mol) 147.98
Clave InChI CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
Nombre IUPAC potasio;ciclopropil(trifluoro)borohidruro
SMILES [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Punto de fusión 348°C to 350°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido