Learn More
Ciclohexanobutirato de potasio, AAS, K 18,8 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394959 5 g 5 g
11384959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087265.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62638-03-3
Fórmula molecular C10H17KO2
Peso molecular (g/mol) 208.34
Número MDL MFCD00013051
Clave InChI LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
PubChem CID 23692296
Nombre IUPAC potasio; 4-ciclohexilbutanoato
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium cyclohexanebutyrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.33
Grado AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K 18.8%
Forma física Polvo