Learn More
(Cianometilo)trifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936081 1 g 1 g
11956081 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 888711-58-8 | C2H2BF3KN | 146.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888711-58-8
Fórmula molecular C2H2BF3KN
Peso molecular (g/mol) 146.95
Clave InChI IJENQMHWPRCCBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanomethyl trifluoroborate, c2h2bf3n.k, potassium cyanomethyl trifluoroboranuide, potassium cyanomethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23666193
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Punto de fusión 151°C to 156°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.95
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.