Learn More
Cianuro de potasio, TRC
Código de producto. 30423268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423268 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69505025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Cantidad 25 g
Sinónimo Potassium Cyanide, Feratox
Fórmula InChI InChI=1S/CN.K/c1-2;
SMILES [K]C#N
Nombre IUPAC cianopotasio
Peso molecular (g/mol) 65.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.1157