Learn More
Cianuro de potasio, TRC
Código de producto. 30419707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419707 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6950505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Cantidad 5 g
Sinónimo Potassium Cyanide, Feratox
Fórmula InChI InChI=1S/CN.K/c1-2;
SMILES [K]C#N
Nombre IUPAC cianopotasio
Peso molecular (g/mol) 65.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.1157