Learn More
Cianuro de potasio, grado técnico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661080 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15661080 6 x 1 kg paquete de 6
15641080 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15661080 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 118136X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Técnico, ≥ 96 %
  • Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
  • Puede haber variación en el color y  forma física 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.116
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Nombre IUPAC potasio; cianuro
SMILES [C-]#N.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal KCN
Número UN UN1680
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Técnico