Learn More
Cianuro de potasio, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Cyanide |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula lineal | KCN |
| Número UN | 1680 |
| Beilstein | 3593645 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65,12g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥ 97% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |