Código de producto. 15653330
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15653330
1 kg
1 Kg
15643330
100 g
100 g
15663330
250 g
250 g
15673330
25 kg
25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15653330
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
312521KG
281.59 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥97,0%
Líderes del sector durante más de 65 años Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Chemical Identifiers
CAS
151-50-8
Fórmula molecular
CKN
Peso molecular (g/mol)
65.116
Número MDL
MFCD00011397
Clave InChI
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID
9032
Nombre IUPAC
potasio; cianuro
SMILES
[C-]#N.[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material
Potassium Cyanide
Nombre de nota
Reag. Ph. Eur.
Forma física
Crystals
Cantidad
1 kg
Fórmula lineal
KCN
Número UN
1680
Beilstein
3593645
Formula Weight (peso de la fórmula)
65,12g/mol
Porcentaje de pureza
≥ 97%
Grado
ACS/Puriss. p.a.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?