Learn More
Cianuro de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10599380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10599380 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10599380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4560/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Punto de ebullición 1625°C
Punto de fusión 634°C
CAS 151-50-8
Color Blanco
pH 11 to 12
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CKN
Número MDL 11397
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
Nombre IUPAC potasio; cianuro
Peso molecular (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.