Código de producto. 15651790
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
15651790
500 g
Poly Bottle
500 g
15641790
25 g
Poly Bottle
25 g
15631790
2.5 kg
Poly Bottle
2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15651790
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
207810500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reactivo ACS, ≥96,0%
Líderes del sector durante más de 65 años Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
CAS
151-50-8
Fórmula molecular
CKN
Peso molecular (g/mol)
65.116
Número MDL
MFCD00011397
Clave InChI
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID
9032
Nombre IUPAC
potasio; cianuro
SMILES
[C-]#N.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Potassium Cyanide
Punto de fusión
634°C (literature)
Color
Blanco
Forma física
Solid
Cantidad
500 g
Fórmula lineal
KCN
Número UN
UN1680
Beilstein
3593645
Información de solubilidad
Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula)
65.12g/mol
Porcentaje de pureza
≥96.0%
Grado
Reactivo ACS
Envase
Poly Bottle
Aspecto
Granular Powder
Presión de vapor
1.8 hPa at 634.5°C
Densidad
1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .