Learn More
Cianuro de potasio, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466790 100 g 100 g
11476790 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11466790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13273.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianuro de potasio se aplica muy a menudo en la síntesis orgánica para la síntesis de muchos compuestos orgánicos, por ejemplo, en la síntesis de hidantoínas, espiroheterociclos, nitrilos, ácidos carboxílicos, cianohidrinas y en la reacción de von Richter. Se emplea en la minería de oro, la galvanoplastia y como reactivo en la caracterización de proteínas.
Solubilidad
Altamente soluble en agua. Soluble en metanol, glicerol y formamida. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Delicuescente sólido. Almacenar en recipientes herméticos. Incompatible con ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.116
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Nombre IUPAC potasio; cianuro
SMILES [C-]#N.[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1625°C
Nombre del producto químico o material Potassium cyanide
Punto de fusión 634°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KCN
Número UN UN1680
Beilstein 4652394
Índice Merck 14,7626
Información de solubilidad Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Porcentaje de pureza ≥97%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.52
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide