Learn More
Cianuro de potasio, 97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium cyanide |
| Nombre de nota | 96+% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | CKN |
| Fieser | 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22 |
| Índice Merck | 15, 7747 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium cyanide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.