Learn More
Cianuro de potasio-15N, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium Cyanide-15N |
| CAS | 5297-01-8 |
| Fórmula molecular | C K 15N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hydrocyanic-15N Acid','Potassium Salt, Potassium [15N]Cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i2+1; |
| SMILES | [K]C#[15N] |
| Nombre IUPAC | (^{15}N)azanilidinometilpotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 66.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.9638 |