Learn More
Cianuro de potasio-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Cyanide-13C |
| CAS | 25909-68-6 |
| Fórmula molecular | 13C K N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hydrocyanic-13C acid','Potassium salt, Potassium [13C]cyanide, Potassium Cyanide-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1; |
| SMILES | [K][13C]#N |
| Nombre IUPAC | azanilidin(1^{13}C)metilpotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 66.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.9701 |