Learn More
Cianuro de potasio-13C,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Cyanide-13C,15N |
| CAS | 74889-51-3 |
| Fórmula molecular | 13C K 15N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydrocyanic-13C,15N acid','potassium salt, Potassium [13C,15N]cyanide, Potassium cyanide-13C,15N, Potassium cyanide-13C,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1; |
| SMILES | [K][13C]#[15N] |
| Nombre IUPAC | (^{15}N)azanilidino(1^{13}C)metilpotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 67.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.9672 |