Learn More
Cianato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium cyanate |
| CAS | 590-28-3 |
| Fórmula molecular | C N O . K |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cyanic acid','potassium salt (1:1) (ACI), Cyanic acid','potassium salt (8CI','9CI), Aero Cyanate, Alicyanate, Bulpur, Isocyanic acid potassium salt, Potassium cyanate, Potassium cyanate (KCNO), Potassium isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]C#N |
| Nombre IUPAC | potasio;cianato |
| Peso molecular (g/mol) | 81.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.9617 |